Merck
AXYTF400LRS
MAXYMum Recovery®フィルター付きピペットチップ
for Eppendorf® pipettors, racked, size 10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.02
物質
clear
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
メーカー/製品名
Axygen Inc TF-400-L-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
サイズ
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.