AXYT400LRS
MAXYMum Recovery®ウルトラマイクロピペットチップ
for Eppendorf® racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
サイズ:
0.5-10 μL
無菌性:
sterile
特徴:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
包装:
pkg of 5x960tips/cs
メーカー/製品名:
Axygen Inc T-400-L-R-S
Corning
Corning
おすすめの製品
物質
clear
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-400-L-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
サイズ
0.5-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)