Merck
AXYT350CRS
ピペットチップ
size 300 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear, sterile
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
サイズ:
300 μL
無菌性:
sterile
特徴:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
包装:
pkg of 5x960tips/cs
メーカー/製品名:
Axygen Inc T-350-C-R-S
Corning
物質
clear
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-350-C-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
サイズ
300 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Made up of polypropylene
  • Fine-point pipette tip
  • Nonpyrogenic in nature and RNase-/DNase-free
  • Compatible with a wide range of single and multi-channel pipettors
  • Requires less force to load and eject with a secure fit due to flexible walls and a series of internal sealing rings
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)