Merck
AXYSCT050SSYS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 0.5 mL, yellow, sterile
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
screw top cap
yellow
無菌性
sterile
特徴
RCF 20,000 × g
包装
pack of 500 tubes
case of 8 packs
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
キャパシティ
0.5 mL