Merck
AXYPCR96LPABC
PCR マイクロプレート、 ABI用
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, clear
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt (half skirt)
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-96-LP-AB-C
Corning
包装
pkg of 4x25plates/cs
サイズ
96 wells
ウェル容積
100 μL
clear
適合性
suitable for (RTPCR)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中国でのみご利用いただける製品です。
  • Axygen® 96-well semi-skirted PCR microplate is ideal for ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti and StepOne systems.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
  • Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat, or sealing film.
  • Low profile design optimized for fast PCR.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)