Merck
AXYPCR96LC480W
PCR マイクロプレート、Roche® 480 LightCycler®
with UC-500 film, size 96 wells, pkg of 5x10plates/cs, white
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt Half skirt
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-96-LC480-W
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
サイズ
96 wells
ウェル容積
100 μL
white
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Axygen® PCR microplate is ideal for use with Roche® 480 LightCycler® system.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Includes Ultra Clear sealing film.
  • A printed alphanumeric grid enables well identification.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)