Merck
AXYPCR384M2Y
PCR マイクロプレート、ABI 3730、3100およびMJサーマルサイクラー用
size 384 wells, conical bottom yellow polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom yellow polypropylene wells
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-384M2-Y
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
最大容量
50 μL
サイズ
384 wells
有効容積
50 μL
結合型
non-treated surface