Merck
AXYPCR384M2SP
PCR マイクロプレート、ABI 3730、3100およびMJサーマルサイクラー用
384 well, spectrum pack
別名:
384 multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質:
assorted colors polypropylene wells
サイズ:
384 wells
有効容積:
50 mL
物質
assorted colors polypropylene wells
無菌性
non-sterile
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
テクニック
PCR: suitable
サイズ
384 wells
有効容積
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)