Merck
AXYPCR384M2CS
PCR マイクロプレート、ABI 3730、3100およびMJサーマルサイクラー用
384 well, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
clear plate
clear polypropylene wells
無菌性
sterile
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
テクニック
PCR: suitable
サイズ
384 wells
有効容積
50 mL