物質
red plate
round bottom red polypropylene wells
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc P-96-450R-R
Corning
包装
pkg of 10x5plates/cs
最大容量
500 μL
サイズ
96 wells
有効容積
450 μL
適合性
suitable for PCR
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)