Merck
AXYP96450RCS
丸底アッセイプレート
size 96 wells, round bottom clear polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
別名:
96 multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
clear plate
round bottom clear polypropylene wells
最大容量:
500 μL
サイズ:
96 wells
有効容積:
450 μL
物質
clear plate
round bottom clear polypropylene wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
skirt
メーカー/製品名
Axygen Inc P-96-450R-C-S
Corning
包装
pkg of 10x5plates/cs
最大容量
500 μL
サイズ
96 wells
有効容積
450 μL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)