Merck
AXYP96450RB
丸底アッセイプレート
size 96 wells, round bottom blue polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
別名:
96 multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
round bottom blue polypropylene wells
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc P-96-450R-B
Corning
包装
pkg of 10x5plates/cs
最大容量
500 μL
サイズ
96 wells
有効容積
4.6 mL
適合性
suitable for PCR
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)