Merck
AXYHTF10CBKHTRS
Axygen CO-RE style liquid level sensing filter tip
capacity 10 μL, case of 24 racks, sterile
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.13
メーカー/製品名:
Corning HTF10CBKHTRS
キャパシティ:
10 μL
無菌性:
γ-irradiated
sterile
特徴:
liquid level sensing
包装:
case of 2304 tips racked
case of 24 racks
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
liquid level sensing
包装
case of 2304 tips racked
case of 24 racks
メーカー/製品名
Corning HTF10CBKHTRS
キャパシティ
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)