Merck
AXYFX255WBR
ピペットチップ、 Beckman® FX Robotics System用
wide bore, racked, capacity 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
キャパシティ:
250 μL
包装:
pkg of 5x960tips/cs
メーカー/製品名:
Axygen Inc FX-255-WB-R
Corning
メーカー/製品名
Axygen Inc FX-255-WB-R
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
キャパシティ
250 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)