抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
28 kDa
交差性
rat, mouse, horse, rabbit, human, guinea pig, dog, bovine, sheep
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... YWHAZ(7534)
詳細
Rabbit Anti-YWHAZ antibody recognizes chicken, bovine, pig, human, mouse, rat, and canine YWHAZ.
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
AV48046-100UL:
AV48046-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Phase I biotransformation reactions introduce or expose functional groups on the drug with the goal of increasing the polarity of the compound. Although Phase I drug metabolism occurs in most tissues, the primary and first pass site of metabolism occurs during hepatic circulation.