安全性情報
APREST95079
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen ZMIZ1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
別名:
FLJ13541, KIAA1224, MGC4758, MIZ, Plinp1, RP11-519K18.1, hZIMP10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
リコンビナント
expressed in E. coli
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
アッセイ
>80% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 27 kDa
精製方法
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
濃度
≥0.5 mg/mL
シーケンス注釈
EPNYGNQQYGPNSQFPTQPGQYPAPNPPRPLTSPNYPGQRMPSQPSSGQYPPPTVNMGQYYKPEQFNGQNNTFSGSSYSNYSQGNV
Ensembl |ヒトアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ZMIZ1(57178)
詳細
N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)
アプリケーション
Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
関連事項
Corresponding Antibodies HPA071156
物理的形状
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
保管および安定性
Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
その他情報
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
APREST95079-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)