Merck
ADS41042-EP
Adapter for Eppendorf® S-4-104
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels, for IsoRack, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638998 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with MTP/Flex buckets (Plate buckets)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)