Merck
ADF356307-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube, large rotor bore, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
Holds 7 - 15 mL tubes
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 022654524 (NA)
パラメーター
7,005 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
直径
16 mm
適合性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)