Merck
ADF346382-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 20 – 30 mL round-bottom tube, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
round bottom
特徴
for use with lid
holds 1 x 20 – 30 mL round-bottom tube
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022637240 (NA)
パラメーター
14,900 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
テクニック
centrifugation: suitable
直径
26 mm
適合性
for use with Rotor F-34-6-38
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG