Merck
ADAPA462350-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 3 x 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
conical bottom
特徴
for use with aerosol-tight lid
holds 3 x 50 mL conical tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638343 (NA)
パラメーター
3,150 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
122 mm
直径
31 mm
適合性
for use with 250 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
特徴および利点
  • Adapters have a conical bottom shape that fits 50 ml conical tubes
  • Compatible with 250 mL rectangular buckets for A-4-62 rotor
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)