Merck
ADAPA444415-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 4 x Eppendorf Tube® 5 mL & 15 mL conical tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
conical bottom
特徴
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x Eppendorf Tube® 5 mL & 15 mL conical tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022637606 (NA)
パラメーター
4,300 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
121 mm
直径
17 mm
適合性
for use with 100 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG