Merck
ADAPA438511-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 5 x 1.1–1.4 mL, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
flat bottom
特徴
for use with cap
holds 5 x 1.1–1.4 mL
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639285 (NA)
パラメーター
2,850 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
100 mm
直径
8.5 mm
適合性
for use with 100 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 5 x 1.1–1.4 mL, and supplied as a pack of 2 ea.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EP022639285-2EA4061835085644