物質
flat bottom
特徴
holds 4 x 20 mL round-bottom tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639382 (NA)
パラメーター
2,750 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
直径
22 mm
適合性
for use with 90 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor holds 4 x 20 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP022639382-2EA | 4061835085071 |