Merck
A8171
Sigma-Aldrich
D-Ala-Leu-Lys-7-amido-4-methylcoumarin
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H37N5O5
CAS番号:
分子量:
487.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 1 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C(C)N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C25H37N5O5/c1-14(2)11-20(30-23(32)16(4)27)25(34)29-19(7-5-6-10-26)24(33)28-17-8-9-18-15(3)12-22(31)35-21(18)13-17/h8-9,12-14,16,19-20H,5-7,10-11,26-27H2,1-4H3,(H,28,33)(H,29,34)(H,30,32)
InChI Key
FHYIXLQAMONDNN-UHFFFAOYSA-N
基質
プラスミンの蛍光基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A8171-1MG:
A8171-BULK:
A8171-VAR:
A8171-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct photometric or fluorometric assay of proteinases using substrates containing 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin.
R E Smith et al.
Thrombosis research, 17(3-4), 393-402 (1980-02-01)
María D Valls et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 654104-654104 (2021-05-15)
Adenosine A2A receptor mediates the promotion of wound healing and revascularization of injured tissue, in healthy and animals with impaired wound healing, through a mechanism depending upon tissue plasminogen activator (tPA), a component of the fibrinolytic system. In order to