クローン
hABH1-151, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~45 kDa
化学種の反応性
human, monkey
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of 293T cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALKBH1(8846)
詳細
特異性
アプリケーション
- chromatin immunoprecipitation(ChIP)
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
A8103-VAR:
A8103-200UL:
A8103-BULK:
試験成績書(COA)