クローン
FMS338, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 40-45 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat, canine
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of mouse myoblast C2 cells
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTR3(10096)
mouse ... Actr3(74117)
rat ... Actr3(81732)
詳細
免疫原
アプリケーション
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
A5979-25UL:
A5979-200UL:
A5979-BULK:
A5979-100UL:
A5979-VAR:
試験成績書(COA)