アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)c2ccc(N)cc2)C(=O)N[C@H](C)C(=O)NO
InChI
1S/C23H34N6O6/c1-13(2)11-17(22(33)26-14(3)20(31)28-35)27-23(34)18-5-4-10-29(18)19(30)12-25-21(32)15-6-8-16(24)9-7-15/h6-9,13-14,17-18,35H,4-5,10-12,24H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,33)(H,27,34)(H,28,31)/t14-,17-,18+/m1/s1
InChI Key
WWHUHFFMOPIVKB-OLMNPRSZSA-N
遺伝子情報
human ... COL1A1(1277) , MMP1 (includes EG:4312)
mouse ... COL1A1(12842) , MMP1 (includes EG:4312)
rat ... COL1A1(29393) , MMP1 (includes EG:4312)
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4336-BULK:
A4336-VAR:
A4336-25MG:
A4336-5MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)