リコンビナント
expressed in mouse cell line
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FL-D6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
dot blot: 1:80,000 using human IgG/FITC monoclonal anti-human IgG
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using FITC conjugate
indirect ELISA: 1:30,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A1812-.2ML:
A1812-BULK:
A1812-.5ML:
IXO97700:
A1812-VAR:
試験成績書(COA)