Merck
A0733
Sigma-Aldrich
ABL2(38-末端)、活性型、Hisタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
ABLL, ARG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
1035-1401 nmol/min·mg
分子量
~132 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ABL2(27)
生物化学的/生理学的作用
ABL2(またはARG)は細胞質の非レセプター型チロシンキナーゼであり、近縁のABL1とは区別されています。ABL1とABL2はチロシンキナーゼドメインとSH2、SH3を含むN末端伸長を含有する点で類似しています。ABL2はヒト白血病ETV6遺伝子のトランスロケーションに関与するほか、複数のヒト上皮性悪性腫瘍で発現が変化しています。ABL2分子はN末端が異なる2種類のアイソフォーム(1Aおよび1B)が同定されています。ABL2のC末端ドメインには2つのF-アクチン結合配列があり、アクチンフィラメントとの相互作用により細胞の形態、運動性にかかわる多くの作用を発揮しています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウムバッファー(pH 7.0、300 mM NaCl、150 mMイミダゾール、0.1 mM PMSF、0.2 mM DTT、25%グリセロール含有)で提供されます。
.
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
A0733-10UG-PW:
A0733-10UG:
A0733-BULK:
A0733-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Barilá et al.
Nature genetics, 18(3), 280-282 (1998-03-21)
The ABL1 proto-oncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase (c-Abl) that has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion and stress response. Alterations of ABL1 by chromosomal rearrangement or viral transduction can lead to
Frank Griesinger et al.
British journal of haematology, 119(2), 454-458 (2002-10-31)
ETV6, a member of the Ets family of transcription factors, is frequently rearranged to various translocation partners in human leukaemias. We previously described a CD3+/TCRalpha/beta+ mature T-cell acute lymphoblastic leukaemia (T-ALL) cell line, MT-ALL, carrying a t(1;10;12)(q25; p13;p13) with cytokine-inducible