クローン
146807, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
neutralization: 0.6-3.0 μg/mL using Activin B-induced hemoglobin expression in the K562 human chronic myelogenous leukemia cell line. (ND50)
western blot: 1-2 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INHBB(3625)
詳細
Monoclonal Anti-Activin B recognizes human activin B.
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0729-500UG:
A0729-500UG-PW:
A0729-VAR:
A0729-BULK:
試験成績書(COA)