抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SIG2-AC2, monoclonal
分子量
antigen ~42 kDa
化学種の反応性
chicken, rat, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400
western blot: 1:50-1:100 using chicken gizzard total extract
アイソタイプ
IgG
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTB(60)
詳細
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A0483-25UL:
A0483-200UL:
A0483-VAR:
A0483-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)