分子量
antigen ~130 kDa
交差性
rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HEK-293 cells expressing mouse Axin-1.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AXIN1(8312)
mouse ... Axin1(12005)
rat ... Axin1(79257)
詳細
Rabbit Anti-Axin1 (C-terminal) antibody is specific for rat and mouse axin1 by immunoblotting (∼130 kDa). Staining of the axin1 band in immunoblotting is specifically inhibited by the immunizing peptide
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A0481-25UL:
A0481-VAR:
A0481-BULK:
IXO11584:
A0481-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)