アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
H2O: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C30H34F3N5O13/c1-12(2)25(38-26(47)17(6-7-21(40)41)36-28(49)18(10-22(42)43)34-13(3)39)29(50)37-19(11-23(44)45)27(48)35-14-4-5-15-16(30(31,32)33)9-24(46)51-20(15)8-14/h4-5,8-9,12,17-19,25H,6-7,10-11H2,1-3H3,(H,34,39)(H,35,48)(H,36,49)(H,37,50)(H,38,47)(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45)/t17-,18-,19-,25-/m0/s1
InChI Key
GZDRODOYEFEHGG-NUDCOPPTSA-N
遺伝子情報
human ... CASP3(836)
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0466-VAR:
A0466-1MG:
A0466-BULK:
A0466-1EA:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)