安全性情報
94717
Sigma-Aldrich
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M solution
別名:
Crystallization solution 17/Kit-No 96827
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
形状
solution
品質水準
pH
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.00 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94717-VAR-F:
94717-100ML-F:
94717-BULK-F:
94717-10ML-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1