安全性情報
91638
Sigma-Aldrich
Magnesium formate 0.1M – Glycerol 50% (v/v) solution
別名:
Crystallization solution 44/Kit No 75403
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
フォーム
solution
pH
6.5±0.2 ( in neat)
密度
1.14 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
91638-VAR-F:
91638-BULK-F:
91638-10ML-F:
91638-100ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)