Merck
81253
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
BioUltra, for molecular biology, 6,000
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
製品種目
BioUltra
フォーム
solid
分子量
Mr 5000-7000
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.10
適合性
suitable for (molecular biology applications)
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は非イオン性親水性ポリマーであり、様々な分子量で入手可能です。PEGはタンパク質および核酸の精製および結晶成長に有用です。PEGとデキストランは一緒になって、生体物質の精製に必要な水性ポリマー2相系を生じます。PEGはさらに細胞膜と相互作用し、それによって細胞融合が可能となります。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)はHIV(ヒト免疫不全ウイルス)の濃縮に使用されています。ポリ(エチレングリコール)はナイシンのCD(円偏光二色性)スペクトルを研究するために調製される溶液に使用されています。
その他情報
ファージおよびプラスミドDNAの調製 - λファージの沈殿;DNAフラグメントの分画
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81253-2.5KG:
81253-VAR:
81253-6X1KG:
81253-BULK:
81253-1KG:
81253-500M2311:
81253-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Peini Hou et al.
Structure (London, England : 1993), 27(5), 837-845 (2019-03-05)
The evolutionarily conserved Trithorax group protein Ash1 is a SET domain histone methyltransferase that mono- and dimethylates lysine 36 of histone H3 (H3K36). Ash1 forms a complex with Mrg15 and Nurf55, and the binding of Mrg15 greatly stimulates the catalytic
Smoothened Agonist Reduces Human Immunodeficiency Virus Type-1-Induced Blood-Brain Barrier Breakdown in Humanized Mice.
Singh VB, et al.
Scientific Reports, 6, doi: 10-doi: 10 (2016)
Fractionation of DNA fragments by polyethylene glycol induced precipitation.
J T Lis
Methods in enzymology, 65(1), 347-353 (1980-01-01)
Nisin antimicrobial activity and structural characteristics at hydrophobic surfaces coated with the PEO?PPO?PEO triblock surfactant Pluronic? F108.
Tai Y-C, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 322, 104-111 (2008)
Benjamin J Burwitz et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 204(8), 2169-2176 (2020-03-13)
Currently 247 million people are living with chronic hepatitis B virus infection (CHB), and the development of novel curative treatments is urgently needed. Immunotherapy is an attractive approach to treat CHB, yet therapeutic approaches to augment the endogenous hepatitis B
関連コンテンツ
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.