グレード
reagent grade
品質水準
製品種目
BioUltra
フォーム
liquid
濃度
8 M in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
5-8 (25 °C, 8 M in H2O)
溶解性
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.295 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfide (S2-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤40 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Absorption
cut-off at 276 nm in H2O at 8 M
SMILES記法
[Na+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Investigation of supramolecular structures in various aqueous solutions of an amyloid forming peptide using small-angle X-ray scattering.: Sodium thiocyanate solution was utilized to investigate the supramolecular structures of amyloid-forming peptides, providing insights into amyloid diseases and potential therapeutic approaches (Brunzell et al., 2024).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80518-500ML-F:
80518-BULK-F:
80518-100ML-F:
80518-VAR-F:
80518:
この製品を見ている人はこちらもチェック