フォーム
aqueous suspension
濃度
10% (solids)
粒径
800 nm std dev ≤0.03 μm
密度
1.05 g/cm3
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Micro particles based on polystyrene, 800 nM may be derivatized to generate media for applications such as antibody conjugation and use in immunoagglutination assay development or the stabilization of Pickering emulsions. Polystyrene microparticles are useful as potential biodegradable vaccine adjuvants and drug delivery devices.
アナリシスノート
全てのロットに対して、粒子径の正確なサイズと標準偏差を、コールターマルチサイザーを使用して0.01μmの精度で測定しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
65984-5ML-BULK-F:
65984-10ML-F:
65984-10ML-BULK-F:
65984-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)