安全性情報
62661
Sigma-Aldrich
LRホワイトレジン
standard
別名:
アクリル樹脂LRホワイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.21
不純物
bisphenol A dimethyl acrylate resin
colorless to almost colorless
密度
1.0 g/cm3
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
LRホワイト樹脂は極低粘性の樹脂で、毒性がなく、光学顕微鏡でも電子顕微鏡でも様々なアプリケーションに適しています。LRホワイトの切片の大きな利点は、非特異的な染色がごくわずかであることです。重合樹脂の切片は親水性であるため、免疫細胞化学試薬が容易に切片に浸透します。LRホワイトは低粘性であるため、植物組織のほか脱灰された骨や歯への浸透に最適なツールです。
過酸化ベンゾイル(B5907)は、これらの樹脂の開始剤として特別に配合されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
62661-500ML-F:4548173958125
62661-100ML-F:
62661-BULK-F:
62661-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carola Pritzkow et al.
Tree physiology, 40(2), 215-229 (2019-12-21)
Understanding which hydraulic traits are under genetic control and/or are phenotypically plastic is essential in understanding how tree species will respond to rapid shifts in climate. We quantified hydraulic traits in Eucalyptus obliqua L'Her. across a precipitation gradient in the
A Matsuno et al.
The Histochemical journal, 30(2), 105-109 (1999-04-07)
An improved new method for the simultaneous visualization of mRNA and encoded protein in LR White resin-embedded specimens is described. This pre-embedding electron microscopical in situ hybridization (procedure) localized rat growth hormone mRNA specifically as high electron-density products on the
Shuji Yamashita et al.
Journal of electron microscopy, 58(4), 267-279 (2009-04-01)
We have developed a new standardized method for the post-embedding immunoelectron microscopy using the same fixation, antigen retrieval and image contrasting procedures. Tissues were fixed with 4% formaldehyde containing 2.5 mM CaCl(2), 1.25 mM MgCl(2) in a 0.1 M 4-(2-hydroxyethyl)-piperazineethanesulfonic
Salem S Ghrebi et al.
Microscopy research and technique, 70(7), 555-562 (2007-03-24)
The staining of intracellular antigenic sites in postembedded samples is a challenging problem. Deterioration of antigenicity and limited antibody accessibility to the antigen are commonly encountered on account of processing steps. In this study preservation of the antigen was achieved
A A Al-Hazzaa et al.
The Histochemical journal, 30(12), 897-902 (1999-04-01)
A series of techniques based on LR White resin are described, which permit the use of an anti-histone antibody for the in situ localization of DNA fragmentation characteristic of apoptosis at both the light and the electron microscope level. The