安全性情報
62501-026
Sigma-Aldrich
DNAgard® Blood
10mL bottle, for room temp preservation of DNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
グレード
for molecular biology
形状
liquid
保管温度
room temp
包装
1 bottle
物理的形状
DNAgard Blood reagent 10 mL (stabilizes up to 40 mL of blood)
法的情報
DNAgard is a registered trademark of Biomatrica
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62501-026-10ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Malini Udtha et al.
Biopreservation and biobanking, 12(5), 332-336 (2014-10-24)
Preservation of biospecimens for biobanking applications traditionally involves freezing while maintaining the integrity of the product throughout multiple freeze-thaw cycles. The protection and stabilization of DNA at room temperature (RT) may eliminate the costs associated with freezer storage and reduce