アッセイ
≥98.0% (HPCE)
形状
solid
mp
186-190 °C
溶解性
acetonitrile: 0.5%, clear
蛍光検出
λex 610 nm; λem 658 nm in acetonitrile
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
NCCCOc1ccc-2c(c1)C(=O)c3cccc4c5-c6ccc(OCCCN)cc6C(=O)c7cccc(c-2c34)c57
InChI
1S/C34H28N2O4/c35-13-3-15-39-19-10-12-22-27(17-19)33(37)25-7-1-5-23-29-21-11-9-20(40-16-4-14-36)18-28(21)34(38)26-8-2-6-24(32(26)29)30(22)31(23)25/h1-2,5-12,17-18H,3-4,13-16,35-36H2
InChI Key
GLYICBWZRQDSNT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
61678-VAR-F:
61678-BULK-F:
61678-5MG-F:
61678-1MG-F:
試験成績書(COA)