Merck
59300C
SAFC
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
liquid, sterile-filtered, with calcium, with magnesium, suitable for cell culture
別名:
DPBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水(DPBS)は、化学的に定義された平衡塩類溶液がin vitroにおいて細胞の構造的および生理学的な完全性が維持されるような環境を提供する場合に、哺乳類細胞を維持する目的で使用されます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
59300C-1000ML:
59300-500M:
59300C-BULK:
59300-1000M:
59300C-500ML:
59300C-PH:
59300-100M:
59300CPROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joaquín Navarro Del Hierro et al.
Food chemistry, 309, 125742-125742 (2019-11-11)
Extracts from the edible insects Acheta domesticus and Tenebrio molitor were obtained by ultrasound-assisted extraction (UAE) and pressurized-liquid extraction (PLE) using ethanol (E) or ethanol:water (E:W). Characterization by GC-MS was performed and total phenolic compounds (TPC), antioxidant activity (DPPH) and
Teresa Herrera et al.
Food chemistry, 270, 509-517 (2018-09-04)
Ethanol extracts (EE) from fenugreek and quinoa seeds with different total content of inhibitory compounds (TIC, total saponin plus phenolic) were prepared with and without concentration of TIC (CEE -concentrated EE-, and EE, respectively). Their inhibitory activity on pancreatic lipase