Merck
56312C
SAFC
199培地, 改変
with Earle′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
医薬品製造
別名:
199培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.71
詳細
for research or for further manufacturing use
品質水準
フォーム
dry powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
L-glutamine: 100 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: 21.42 mg/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
培地199は、初代移植片の培養のため完全既知組成培地として当初開発されたビタミン、アミノ酸、およびその他の因子の組み合わせです。この培地は、適切なサプリメントが添加される場合、特に形質転換していない細胞など、幅広い用途があります。培地199は、ワクチン生産、初代膵臓 外植片のin vitro培養、および水晶体組織に広く使用されます。
構成
含有するアミノ酸はすべてL体です。
数量
培地1 Lあたり粉末 9.5 gが含まれる組成になっています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
56312C-PROC:
56312C-10L:
56312C-50L:
56312C-1L:
56312CLF1-BIBC:
56312C-BIBC:
56312C-100L:
56312C-BG:
56312C-ALC2:
56312C-ALC:
56312C-50LL:
56312C-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wuping Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(12), 2067-2077 (2009-07-16)
Recombinant adeno-associated virus (AAV) vectors expressing the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene have been used to deliver CFTR to the airway epithelium of cystic fibrosis (CF) patients. However, no significant CFTR function has been demonstrated likely due to