Merck
55723
SAFC
1-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[2-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl)-5-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H20BrN3O2S
CAS番号:
分子量:
506.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥90% (HPCE)
フォーム
solid
蛍光検出
λex 384 nm; λem 531 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].S=C=Nc1cccc(C[n+]2ccc(cc2)-c3cnc(o3)-c4ccc5OCCCc5c4)c1
InChI
1S/C25H20N3O2S.BrH/c31-17-27-22-5-1-3-18(13-22)16-28-10-8-19(9-11-28)24-15-26-25(30-24)21-6-7-23-20(14-21)4-2-12-29-23;/h1,3,5-11,13-15H,2,4,12,16H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZLHULGGTEHEJGJ-UHFFFAOYSA-M
詳細
光安定性が高く、水溶性の蛍光標識であり、ストークシフトが大きく、水性媒質におけるQYが高く、高いpH耐性を示します。消衰係数は比較的低くなっています(EtOH中でΕ- >20,000)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55723-25MG-F:
55723-BULK-F:
55723-5MG-F:
55723-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)