Merck
55328
Sigma-Aldrich
8-ヒドロキシ-N,N,N′,N′,N″,N″-ヘキサメチルピレン-1,3,6-トリスルホンアミド
suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
別名:
8-ヒドロキシピレン-1,3,6-トリス(ジメチルスルホンアミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25N3O7S3
CAS番号:
分子量:
539.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95% (HPCE)
形状
solid
pKa 
5.7
mp
276 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
蛍光検出
λex 490 nm; λem 545 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
CN(C)S(=O)(=O)c1cc(O)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)N(C)C)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C22H25N3O7S3/c1-23(2)33(27,28)18-11-17(26)13-7-8-15-19(34(29,30)24(3)4)12-20(35(31,32)25(5)6)16-10-9-14(18)21(13)22(15)16/h7-12,26H,1-6H3
InChI Key
IMRMTOQIIAICNM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
pH指示薬に適しています
その他情報
弱酸性pH範囲用蛍光pH指示薬および酵素基質標準試薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55328-VAR:
55328-50MG:
55328-BULK:
55328-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
E. Koller et al.
Appl. Fluoresc. Technol., 1, 15-15 (1989)