アッセイ
≥98.0% (capillary electrophoresis)
フォーム
solid
pKa
7.04
mp
261 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
蛍光検出
λex 342 nm; λem 447 nm (pH 4.0)
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
OC(=O)C1=Cc2ccc(O)cc2OC1=O
InChI
1S/C10H6O5/c11-6-2-1-5-3-7(9(12)13)10(14)15-8(5)4-6/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI Key
LKLWLDOUZJEHDY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55155-BULK-F:
55155-500MG-F:
55155-VAR-F:
55155-100MG-F:
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.