アッセイ
≥85% (HPLC)
形状
powder
蛍光検出
λex 323 nm; λem 464 nm (solvent pH 6.0)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction Product)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(OC(=O)c3ccc(NC(N)=N)cc3)ccc12
InChI
1S/C18H15N3O4.ClH/c1-10-8-16(22)25-15-9-13(6-7-14(10)15)24-17(23)11-2-4-12(5-3-11)21-18(19)20;/h2-9H,1H3,(H4,19,20,21);1H
InChI Key
DAFWZROYEOVJAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51010-250MG:
51010-VAR:
51010-BULK:
51010-1G:
試験成績書(COA)