Merck
49180
Sigma-Aldrich
グルコースオキシダーゼ from Aspergillus niger
lyophilized, powder, ~200 U/mg
別名:
β-D-グルコース:酸素 1-オキシドレダクターゼ, G.Od., GOx
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
Aspergillus niger
形状
powder
品質
lyophilized
比活性
~200 U/mg
分子量
Mr ~186000
その他の活性
catalase ≤1%
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子量:160 kDa(ゲルろ過物)
pl:4.2
吸光係数:E1% = 16.7 (280 nm)
Aspergillus niger由来のグルコースオキシダーゼは、分子量各80 kDaの2つの同じサブユニットから成る二量体です。各サブユニットには、1つのフラビンアデニンジヌクレオチド分子および1つの鉄イオンが含まれています。この酵素は、約16%の天然糖および2%のアミノ糖を含む糖タンパク質です。この酵素には3つのシステイン残基および8つのN結合グルコシル化潜在部位も含まれています
グルコースオキシダーゼはD-アルドヘキソース、モノデオキシ-D-グルコースおよびメチル-D-グルコースをさまざまな速度で酸化させる能力があります。
グルコースオキシダーゼの最適pHは5.5ですが、広い活性範囲(ph 4~7)を持ちます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースに特異的で、KMは33~110 mMです。
グルコースオキシダーゼは活性因子を必要としませんが、Ag+、Hg2+、Cu2+、フェニル水銀アセテートおよび p-クロロ水銀ベンゾエートで阻害されます。グルコースオキシダーゼは非金属SH試薬では阻害されません。N-エチルマレイミド、イオドアセテートおよびイオドアセトアミド。
グルコースオキシダーゼは溶液中のD-グルコースの酵素的測定に使用できます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースをD-グルコノ乳酸および過酸化水素に酸化し、ホースラディッシュペルオキシダーゼがグルコース測定の際の共役酵素としてしばしば使用されます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースに特異的ですが、D-グルコースの溶液はα-D-グルコースとして定量でき、β-D-グルコースが酵素的反応で消費されるとα-D-グルコースはβ-D-グルコースに変旋光します。
アプリケーション
グルコースオキシダーゼは、食品および製薬業界で広く使用されており、またグルコースバイオセンサーの主要な成分でもあります。
生物化学的/生理学的作用
グルコースオキシダーゼは、電子受容体としての分子酸素により、β-d-グルコースからd-グルコノ-β-ラクトンおよび過酸化水素への酸化を触媒します。
単位の定義
1 Uは、pH 7.0、25°C、1分間で、1 μmolのグルコースを酸化する酵素量に相当します。
1単位はpH 5.1、35°Cで、毎分1.0 μモルのβ-D-グルコースをD-グルコノラクトンとH2O2に酸化し、毎分22.4 μLのO2吸収と等価です。反応混合物を酸素で飽和した場合には、活性は100%まで増加する可能性があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
49180-VAR:
49180-1G:
49180-250MG:
49180-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
キトサン medium molecular weight
Sigma-Aldrich
448877
キトサン
Alex J Wadley et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1990, 53-70 (2019-05-31)
Increased production of reactive oxygen species (ROS) and deficiencies in cellular antioxidant defenses are the principal causes of cellular oxidative stress. ROS can react with a variety intracellular molecules, including redox active cysteine thiols (-SH) within proteins. Cysteine thiols can
Zhichao Fan et al.
Cell reports, 26(1), 119-130 (2019-01-04)
Leukocyte adhesion requires β2-integrin activation. Resting integrins exist in a bent-closed conformation-i.e., not extended (E-) and not high affinity (H-)-unable to bind ligand. Fully activated E+H+ integrin binds intercellular adhesion molecules (ICAMs) expressed on the opposing cell in trans. E-H-
Geetika Aggarwal et al.
The Journal of biological chemistry, 297(3), 101019-101019 (2021-08-01)
Reduced activity of paraoxonase 1 (PON1), a high-density lipoprotein (HDL)-associated enzyme, has been implicated in the development of atherosclerosis. Post-translational modifications of PON1 may represent important mechanisms leading to reduced PON1 activity. Under atherosclerotic conditions, myeloperoxidase (MPO) is known to
Man Sup Kwak et al.
Redox biology, 24, 101203-101203 (2019-04-27)
The nuclear protein HMGB1 (high mobility group box 1) is secreted by monocytes-macrophages in response to inflammatory stimuli and serves as a danger-associated molecular pattern. Acetylation and phosphorylation of HMGB1 are implicated in the regulation of its nucleocytoplasmic translocation for
Zhengpeng Yang et al.
Biosensors & bioelectronics, 51, 268-273 (2013-08-27)
Core-shell Fe3O4-enzyme-polypyrrole (Ppy) nanoparticles with excellent magnetism and conductivity were successfully prepared via the surface modification and enzyme self-encapsulation within Ppy. A novel potentiometric glucose biosensor has been constructed by effectively attaching the proposed Fe3O4-enzyme-Ppy nanoparticles to the surface of