Merck
47614
Sigma-Aldrich
Fluram
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (UV)
別名:
フルオレスカミン, 4-フェニルスピロ-[フラン-2(3H),1-フタラン]-3,3′-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H10O4
CAS番号:
分子量:
278.26
Beilstein:
921143
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.0% (UV)
mp
153-157 °C (lit.)
153-157 °C
溶解性
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
蛍光検出
λex 234 nm
λex 390 nm; λem 480 nm in 0.5 M borate pH 8.5 (after derivatization with L-leucine)
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
InChI Key
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Fluram(フルオレスカミン)は、穏やかな条件下でアミノ酸やペプチドなどの第一級アミン等と容易に反応して、安定した高蛍光性化合物を形成する非蛍光試薬です。フルオレスカミンは、アミノ酸、タンパク質、タンパク質分解酵素の蛍光測定アッセイやプレカラム誘導体化試薬として有用です。タンパク質配列解析で新しく生成されたアミノ末端を効果的にブロックします。
穏やかな条件下でアミノ酸およびペプチド中の第一級アミンと容易に反応して、安定した高蛍光性化合物を形成する非蛍光試薬。 加水分解により低バックグラウンドです。アミノ酸、タンパク質、タンパク質分解酵素の蛍光分析に有用です。 タンパク質配列解析で新しく生成されたアミノ末端を効率的にブロックします。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
José Pedro Castro et al.
Redox biology, 21, 101108-101108 (2019-01-21)
Aging is accompanied by the accumulation of oxidized proteins. To remove them, cells employ the proteasomal and autophagy-lysosomal systems; however, if the clearance rate is inferior to its formation, protein aggregates form as a hallmark of proteostasis loss. In cells
Wen-Hsien Tsai et al.
Journal of chromatography. A, 1217(49), 7812-7815 (2010-11-04)
A simple sugaring-out assisted liquid-liquid extraction method combined with high-performance liquid-chromatography with fluorescence detection (HPLC-FL) was developed for the extraction and determination of sulfonamides in honey. Sample preparation consisted of acid hydrolysis to release sugar-bound sulfonamides. After derivatization with fluorescamine
Manjeet Deshmukh et al.
Biomaterials, 31(26), 6675-6684 (2010-06-22)
Two vinyl sulfone functionalized crosslinkers were developed for the purpose of preparing degradable poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels (EMXL and GABA-EMXL hydrogels). A self-elimination degradation mechanism in which an N-terminal residue of a glutamine is converted to pyroglutamic acid with subsequent
Laura Contreras-Ruiz et al.
Cornea, 29(5), 550-558 (2010-03-26)
Hyaluronic acid-chitosan nanoparticles (HA-CS NPs) have the potential to serve as a reliable drug delivery system to topically treat ocular surface disorders. We evaluated the in vivo uptake by ocular structures, the acute tolerance, and possible alterations of tear film
Grégoire Danger et al.
Electrophoresis, 29(19), 4036-4044 (2008-10-30)
The first results of chiral separations with the gradient elution isotachophoresis method are presented. As previously described, citrate is used in the run buffer as the leading ion and borate in the sample buffer as the terminating ion. Modulation of