品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
D2-40, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (322M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (322M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (322M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (322M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (322M-18)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20-1:100
アイソタイプ
IgG1
コントロール
tonsil
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic
遺伝子情報
human ... PDPN(10630)
詳細
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
322M-14:
322M-13:
322M-16:
322M-18:
322M-12-VENT:
322M-16-RUO:
322M-15-RUO:
322M-18-RUO:
322M-17-RUO:
322M-12:
322M-17:
322M-14-RUO:
322M-15:
322M-11:
322M-10:
322M-10-RUO:
試験成績書(COA)